Learn More
Syringic acid, MedChemExpress
Code produit 16459056
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459056 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0339
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Syringic acid
CAS 530-57-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation