Learn More
Acide syringique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Syringic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| Poids de la formule | 198.0528 |
| Pourcentage de pureté | >95% |