Learn More
Gentibioside de syringole, TRC
Product Code. 30007119
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
0.50mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30007119 0.5 mg 0.50mg
30136011 5 mg 5mg
30138312 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30007119 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG5969250.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1416253-72-9
Formule moléculaire C20 H30 O13
Poids moléculaire (g/mol) 478.444
Synonyme (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(2,6-Dimethoxyphenoxy)-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Syringol Gentobioside
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-(2,6-diméthoxyphénoxy)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cccc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxyphenyl-6-O- b-D-glucopyranosyl b-D-Glucopyranoside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H30O13/c1-28-8-4-3-5-9(29-2)18(8)33-20-17(27)15(25)13(23)11(32-20)7-30-19-16(26)14(24)12(22)10(6-21)31-19/h3-5,10-17,19-27H,6-7H2,1-2H3/t10-,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,19-,20+/m1/s1
Poids de la formule 478.169
Pourcentage de pureté >95%