Learn More
CELLPATH SYSTÈME II+ CASSETTE À 2 PUITS
Code produit 30226256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
30226256 En vrac 1000 pièces
30226257 Tolva 1500 pièces
30226258 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226256 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM170203A
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cassettes System II+ à 2 puits intègrent deux puits, ce qui permet de traiter simultanément plusieurs biopsies et de réduire considérablement la charge de travail. Cette méthode évite l'utilisation de films de biopsie ou de sacs à biopsie et facilite la manipulation des biopsies, ce qui réduit également le risque de fragmentation potentielle du prélèvement.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En vrac
Type de produit Cassette