Learn More
CELLPATH SYSTÈME II+ CASSETTE À 4 PUITS
Code produit 30226259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
30226259 En vrac 1000 pièces
30226260 Tolva 1500 pièces
30226261 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226259 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM180203A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La cassette System II+ à 4 puits intègre plusieurs puits dans la cassette, ce qui permet de traiter simultanément plusieurs biopsies et de réduire considérablement la charge de travail de l'utilisateur. Elles sont livrées avec un couvercle blanc séparé qui se fixe facilement grâce à une charnière.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En vrac
Type de produit Cassette