Learn More
CELLPATH CASSETTE DE BIOPSIE SYSTEM II+
Code produit 30226243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
30226243 En vrac 1000 pièces
30226244 Tolva 3000 pièces
30226245 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226243 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM060203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.09€
    108.18€ / 1000 pièces
    Économisez 71.91€
    39% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d'ouvertures de 0,9 x 0,9 mm, la cassette de biopsie System II+ offre une sécurité accrue des échantillons pour les petites biopsies et les fragments de tissus. Les cassettes System II+ de CellPath sont fournies avec un couvercle blanc séparé qui se fixe facilement grâce à une charnière.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En vrac
Type de produit Cassette