Learn More
CELLPATH SYSTÈME II HEX - CASSETTE
Code produit 30226230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Matériau:
En vrac
Filtres à laser
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Matériau
30226230 2000 pièces -
30226228 1000 pièces En vrac
30226231 2000 pièces Filtres à laser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226230 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAD010272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.82€
    149.39€ / 2000 pièces
    Économisez 115.43€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La conception innovante en nid d'abeille de la cassette hexagonale System II maximise la surface ouverte par rapport aux perforations rondes traditionnelles, augmentant ainsi le flux de réactifs pour un traitement amélioré et un bloc plus rigide lors de la sectionnement.
  • La cassette hexagonale System II bénéficie d'une surface d'écriture optimisée ainsi que de parois latérales extra épaisses qui augmentent la stabilité et la rigidité, essentielles pour un découpage de haute qualité. Fourni en vrac, fileté (pour faciliter le chargement de Leica et Sakura imprimantes) ou préchargés dans des tubes de trémie (pour faciliter le chargement de Thermo Scientific imprimantes à cassettes).
  • Disponible dans une gamme de couleurs, la cassette hexagonale System II peut être fermée à l'aide de l'un de nos couvercles en plastique ou en acier inoxydable.
  • Principaux avantages :
  • La conception hexagonale maximise la surface ouverte pour augmenter l'échange de fluides
  • Surface d'écriture optimisée pour l'impression de textes de haute qualité et de codes-barres 1D et 2D
  • Surface d'écriture adaptée à l'utilisation d'un marqueur CellMark et d'un crayon CellMark 2B
  • Large gamme de couleurs disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Nbre de compartiments Fileté
Type de produit Cassette