Learn More
CELLPATH SYSTÈME II+ CASSETTE DE MICROBIOPSIE
Code produit 30226248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30226248 Fileté 2000 pièces
30226246 En vrac 1000 pièces
30226247 Tolva 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226248 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM070272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.67€
    245.96€ / 2000 pièces
    Économisez 207.71€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La cassette de microbiopsie System II+ intègre une chambre interne avec des ouvertures de 0,38 x 0,38 mm. Les cassettes System II+ de CellPath sont fournies avec un couvercle blanc séparé qui se fixe facilement grâce à une charnière.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Fileté
Type de produit Cassette