Learn More
CELLPATH SYSTÈME II+ CASSETTE RONDE
Code produit 30226249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30226249 En vrac 1000 pièces
30226250 Tolva 3000 pièces
30226251 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226249 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM080203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.80€
    108.18€ / 1000 pièces
    Économisez 83.62€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La cassette ronde System II+ intègre des trous ronds de 2,4 mm de diamètre qui facilitent un débit de réactif accru dans une cassette traditionnelle.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En vrac
Type de produit Cassette