Learn More
CELLPATH CASSETTE RONDE SYSTEM II+ - LASER BLANC (FILETÉE)
Code produit 30226255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226255 Blanc 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226255 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM160272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.05€
    245.96€ / 2000 pièces
    Économisez 190.09€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La cassette laser ronde System II+ intègre des trous ronds de 2,4 mm de diamètre pour un débit de réactif accru. Son couvercle blanc séparé se fixe facilement grâce à une charnière, et son mécanisme de verrouillage robuste se ferme avec un « clic » net et garantit que l'échantillon reste bien en place pendant le traitement.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Cassette