Learn More
CELLPATH SYSTÈME II+ CASSETTE À FENTES
Code produit 30226241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Tolva
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30226241 Tolva 3000 pièces
30226240 En vrac 1000 pièces
30226242 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30226241 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM050205H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.76€
    369.90€ / 3000 pièces
    Économisez 285.86€
    43% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Dotée de fentes de 1,1 mm de large, la cassette à fentes System II+ augmente le débit de réactifs, ce qui améliore la cohérence et la qualité des échantillons traités. Les cassettes System II+ de CellPath sont fournies avec un couvercle blanc séparé qui se fixe facilement grâce à une charnière.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Tolva
Type de produit Cassette