Learn More
CELLPATH CASSETTE À FENTES SYSTEM II+ - LASER BLANC (FILETÉE)
Code produit 30226252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226252 Blanc 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226252 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAM130272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.05€
    245.96€ / 2000 pièces
    Économisez 190.09€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La cassette laser à fentes System II+ est livrée avec un couvercle blanc séparé qui se fixe facilement grâce à une charnière. Dotée de fentes de 1,1 mm de large, la cassette à fentes augmente le débit de réactif, ce qui améliore la consistance et la qualité des échantillons traités.
  • Consultez les tarifs
  • Un système de fermeture robuste et sécurisé garantit la sécurité des échantillons.
  • Conçu pour améliorer le débit des réactifs
  • Large gamme de couleurs
  • Surface d'écriture adaptée au marquage avec un stylo CellMark
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Cassette