Learn More
CELLPATH CASSETTE DE BIOPSIE SYSTÈME III
Code produit 30226236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
En vrac
Fileté
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30226236 En vrac 500 pièces
30226237 Fileté 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226236 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAI060210A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
La cassette de biopsie System III est livrée avec un couvercle intégré doté d'une charnière facile à détacher. Dotée d'ouvertures carrées de 0,9 mm sur 0,9 mm, la cassette de biopsie assure un accueil sûr des petits échantillons de biopsie, tout en permettant un bon niveau de transfert de fluide.
  • Le mécanisme de verrouillage de la cassette assure une sécurité maximale des tissus pendant le traitement.
  • La cassette possède une surface d'écriture conçue avec précision qui optimise la qualité d'impression sur les imprimantes à jet d'encre et thermiques, y compris la Primera, Leica et Sakura Imprimantes.
  • Principaux avantages :
  • Compatible avec Primera, Leica et Sakura Imprimantes
  • Surface d'écriture optimisée
  • Augmentation du débit de réactif
  • Couvercle intégré fixe et cassable
  • Rigidité et stabilité élevées
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En vrac
Type de produit Cassette