Learn More
CELLPATH SYSTÈME III CASSETTE À FENTES
Code produit 30226234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
[Enhebrado]
rainurés
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30226234 [Enhebrado] 500 pièces
30226235 rainurés 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226234 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAI050210A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.71€
    56.81€ / 500 pièces
    Économisez 43.90€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
La cassette à fentes System III est livrée avec un couvercle intégré doté d'une charnière « détachable » facile à utiliser. Grâce à sa conception à fentes, la cassette présente une grande surface ouverte permettant d'augmenter le flux de réactifs et d'améliorer le traitement.
  • La cassette possède une surface d'écriture conçue avec précision qui optimise la qualité d'impression sur les imprimantes à jet d'encre et thermiques, y compris la Primera, Leica et Sakura Imprimantes.
  • Principaux avantages :
  • Compatible avec Primera, Leica et Sakura Imprimantes
  • Surface d'écriture optimisée
  • Augmentation du débit de réactif
  • Couvercle intégré fixe et cassable
  • Rigidité et stabilité élevées
Spécification
Couleur Blanc
Matériau [Enhebrado]
Type de produit Cassette