Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, for live cells
Code produit 16561932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
5 flacons
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16561932 1 flacon 1 pièce
16499075 5 flacons 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16561932 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S34900
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Le colorant d’acide nucléique rouge profond SYTO est un colorant perméant aux cellules qui colore spécifiquement les noyaux des cellules vivantes, mortes ou fixées.
  • Le colorant d’acide nucléique rouge profond SYTO est un colorant perméant aux cellules qui colore spécifiquement les noyaux des cellules vivantes, mortes ou fixées. Il peut être utilisé dans les flux de travail d’imagerie fluorescente pour cellules vivantes et dans les flux de travail de cellules fixes, notamment dans les expériences d’immunocytochimie, d’immunohistochimie et d’immunofluorescence.
  • Après une brève incubation avec la coloration, les noyaux de cellules vivantes, mortes ou fixées par fluorescence avec un signal rouge profond / rouge lointain détectable avec un ensemble de filtres standard Cy5 / rouge profond ou une configuration laser.
  • Colorant perméant aux cellules qui colore les noyaux de cellules vivantes, mortes ou fixées
  • Détectable avec un ensemble de filtres à fluorescence Cy5/rouge foncé, avec des maximums d’excitation/émission de 652/669 nm
  • Signal fluorescent cinq fois plus élevé lors de la coloration de l’ADNdb par rapport à l’ARN
  • La coloration d’acide nucléique SYTO Deep Red peut être multiplexée avec des fluorophores bleus, verts, orange, rouges et proche IR lorsque des configurations de filtres fluorescents/laser compatibles sont utilisées.
  • La coloration augmente en fluorescence avec l’augmentation des concentrations d’ADNdb. Le colorant d’acide nucléique rouge profond SYTO affiche jusqu’à cinq fois plus de fluorescence lorsqu’il est incubé avec de l’ADNdb ou de l’ARN, contrairement à DRAQ ou à d’autres colorants d’acide nucléique rouge profond pour cellules vivantes.
  • Il possède un signal initial lumineux et une excellente stabilité d’imagerie dans une expérience d’imagerie typique.
  • Ces propriétés rendent la coloration idéale comme colorant simple et quantitatif à marquage de noyau de cellules mortes fixées en une seule étape pour une utilisation avec des microscopes à fluorescence, des fluorimètres, des lecteurs de microplaques à fluorescence et des cytomètres à flux.
  • La coloration a été utilisée avec succès sur des cellules monocouches vivantes et des cellules sphéroïdes et comme contre-coloration nucléaire dans l’immunocytochimie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge profond
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 652 nm
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 1 flacon
Volume (métrique) 250 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission 669 nm
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Sub Cellular Localization Acides nucléiques