Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Code produit 10104862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colorant:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Quantité:
1 Kit (50 μL each)
100 μl
250 μL
315 μL
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colorant Quantité Conditionnement
10104862 SYTO BC Green 100 μl 1 pièce
10237582 SYTO 9 Green 100 μl 1 pièce
10513863 SYTO 11 Green 250 μL 1 pièce
10348162 SYTO 12 Green 315 μL 1 pièce
10413072 SYTO 13 Green 250 μL -
10013362 SYTO 14 Green 250 μL 1 pièce
10634433 SYTO 16 Green 250 μL -
10174422 SYTO 21 Green 250 μL 1 pièce
10778653 SYTO 24 Green 250 μL 1 pièce
10493062 SYTO RNASelect Green 100 μl -
10646543 SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25 1 Kit (50 μL each) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10104862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S34855
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
  • Un mélange de divers colorants SYTO pour la coloration des bactéries
  • Un composant du kit de comptage des bactéries (B-7277)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Green
Concentration 5 mM
Contenu et stockage Contient 1 tube SYTO™ BC (100 μl, 5 mM dans du DMSO).
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 485/500 nm
Type de colorant SYTO BC Green
À utiliser avec (application) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 100 μl
Volume (métrique) 100 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission RNA: 504 nm, DNA: 500 nm
Forme Solution
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Coloration des acides nucléiques
Sub Cellular Localization Acides nucléiques