Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Code produit 10413072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colorant:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Quantité:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colorant Quantité Conditionnement
10413072 SYTO 13 Green 250 μL -
10237582 SYTO 9 Green 100 μL 1 pièce
10513863 SYTO 11 Green 250 μL 1 pièce
10348162 SYTO 12 Green 315 μL 1 pièce
10013362 SYTO 14 Green 250 μL 1 pièce
10634433 SYTO 16 Green 250 μL -
10174422 SYTO 21 Green 250 μL 1 pièce
10778653 SYTO 24 Green 250 μL 1 pièce
10104862 SYTO BC Green 100 μL 1 pièce
10493062 SYTO RNASelect Green 100 μL -
10646543 SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25 1 Kit (50 μL each) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10413072 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S7575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    427.65€ / 250µL
    Économisez 88.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Le colorant d’acides nucléiques fluorescent vert SYTO 13 perméant aux cellules présente une fluorescence verte et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO en cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous proposons le kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes vertes SYTO n 1 (S-7572) afin de permettre aux chercheurs de trouver la coloration fluorescente verte SYTO la plus adaptée à leur système. Solution de 5 mM dans du DMSO.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, fragmentation de l’ADN, immunofluorescence (IF), détection et coloration par immunofluorescence, suivi microbien, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Concentration 5 mM solution in DMSO
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 491, 488 nm
Type de colorant SYTO 13 Green
À utiliser avec (application) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Tampon de stockage DMSO
Quantité 250 μL
Volume (métrique) 250 μl
Méthode de détection Fluorescence
Émission 514, 509 nm
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Sub Cellular Localization Acides nucléiques