Learn More
Invitrogen™ Colorant bleu pour cellules mortes SYTOX™, pour cytométrie en flux
Code produit 10297242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10297242 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297242 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S34857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    545.65€ / 1mL
    Économisez 110.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La coloration bleue pour cellules mortes SYTOX™ est un indicateur de cellules mortes simple, quantitatif et en une seule étape, à utiliser avec les cytomètres en flux dotés d’un laser violet.
  • Indicateur de cellules mortes en une seule étape, simple et quantitatif, pour utilisation avec des cytomètres en flux équipés d’un laser violet
  • La coloration bleue pour cellules mortes SYTOX™ est un acide nucléique à forte affinité pénétrant facilement dans les cellules dont la membrane plasmatique est compromise, sans franchir pour autant celles dont la membrane cellulaire n’est pas compromise
  • Après une brève incubation avec la coloration bleue SYTOX™, les acides nucléiques des cellules mortes prennent une teinte bleue fluorescente lorsqu’ils sont excités par une lumière laser violette de 405 nm
  • L’émission fluorescente causée par la lumière violette permet de les discriminer nettement des sondes excitées par la plupart des faisceaux laser, facilitant ainsi le développement de dosages multicolores, avec un chevauchement spectral minimal entre les signaux
  • Fourni sous forme de solution de 1 mM dans le diméthylsulfoxyde (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Contient 1 flacon de coloration bleue pour cellules mortes SYTOX™ (solution de 1 mM dans le DMSO).
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C) desséché et à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration de cellules mortes
Type de colorant SYTOX™ Blue
Forme Solution
Format Tube(s)
Gamme de produits SYTOX
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Noyau, acides nucléiques
Longueur d’onde d’émission 444/480