Learn More
Invitrogen™ SYTOX™ Dead Cell Stain Sampler Kit, for flow cytometry
Code produit 11330972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330972 5 x 50 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11330972 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S34862
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes SYTOX™ contient cinq colorations d’acide nucléique qui peuvent être utilisées pour déterminer la viabilité des cellules dans les dosages de cytométrie en flux.
  • Contient cinq colorations d’acide nucléique : SYTOX™ bleu, SYTOX™ vert, SYTOX™ orange, SYTOX™ AADvanced™ et SYTOX™ rouge
  • Les colorations peuvent être utilisées pour déterminer la viabilité des cellules dans les dosages de cytométrie en flux
  • Chaque coloration comprend 50 tests qui permettent d’identifier la meilleure coloration à utiliser dans des expériences multicolores
  • Par cytométrie en flux, les cellules mortes peuvent être facilement distinguées des cellules vivantes grâce à l’augmentation du signal de fluorescence dû à de l’ADNdb se liant aux colorants SYTOX™
  • Les colorations ont été optimisées pour pouvoir être utilisées dans des concentrations cellulaires allant de 1 x 104 à 1 x 10 6 cellules/ml
  • Validées dans plusieurs types de cellules, notamment Jurkat, ReH, CHO, Kg1a, 3T3, HeLa, HEK (cellules primaires) et sang total lysé
  • Testées dans plusieurs applications, notamment l’apoptose, le cycle cellulaire, la prolifération cellulaire et les dosages d’immunophénotypage
Ce kit comprend :
  • Coloration bleue pour cellules mortes SYTOX™ (S34857) : Pour le laser violet de 405 nm
  • Coloration de cellules mortes SYTOX™ vert (S34860) : Pour le laser bleu de 488 nm avec émission verte
  • Coloration AADvanced™ pour cellules mortes SYTOX™ (S10274, S10309) : Pour le laser bleu de 488 nm avec émission rouge
  • Coloration rouge pour cellules mortes SYTOX™ (S34854) : Pour le laser rouge de 633/635 nm
  • Coloration de cellules mortes SYTOX™ orange (S34861) : Pour le laser vert de 532 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Couleur Bleu, vert, orange, AADvanced, rouge
Contenu et stockage Contient 5 flacons au total - 1 flacon de colorations de cellules mortes SYTOX™ bleu, SYTOX™ vert, SYTOX™ orange, SYTOX™ rouge, SYTOX™ AADvanced™ dans le DMSO.
Conserver à ≤ -20°C, desséché et à l’abri de la lumière.
Description Kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes SYTOX™, pour cytométrie en flux
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes
Type de colorant SYTOX™ Vert, SYTOX™ Bleu, SYTOX™ Orange, SYTOX™ AADvanced™, SYTOX™ Rouge
Forme Solution
Format Tube(s)
Gamme de produits SYTOX
Quantité 5 x 50 μl
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Longueur d’onde d’excitation 546/444/504/547/640 nm
Longueur d’onde d’émission 647/480/523/570/658 nm