Learn More
Tocris Bioscience™ T 0070907
Description
T 0070907 is a potent and selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 = 1 nM). Displays > 800-fold selectivity for PPARγ over PPARα and PPARδ. Blocks transcriptional activity of PPARγ in vitro and inhibits Rosiglitazone -induced adipogenesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C12H8N3O3Cl |
| Poids de la formule | Observed MW: 277.67 |