Learn More
IKA™ Élément de dispersion T 10 Basic
Code produit 15283456 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S10D-7G-KS-110
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15283456 S10D-7G-KS-110 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15283456 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020002075
En stock
Spécification
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 1 à 40 ml
Diamètre (métrique) 7 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 110 mm
Matériau Polycarbonate, polysulfone
À utiliser avec (équipement) S10D-7G-KS-110
Modèle S 10D-7G-KS-110
Quantité d’emballage 1 de chaque