Description
- Solution complète pour batterie T 10, grand écran LCD pour une visualisation aisée des paramètres
- Moteur CC sans balais pour un fonctionnement plus silencieux
- Réglage précis de la vitesse avec valeurs numériques
- Fonctions de minuterie et de compteur pour un fonctionnement reproductible et précis
- Batterie rechargeable avec deux options de charge : Soit directement via un câble USB-C, soit via une pince de chargement
- Labworldsoft compatible avec la télécommande, l'exportation de données et la documentation
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pack de disperseur numérique |
| Vitesse | 8000 à 30 000 tr/min |
| Tension | 15 V |