Description
- Solution portable à batterie T 10, grand écran LCD pour une visualisation aisée des paramètres
- Moteur CC sans balais pour un fonctionnement plus silencieux
- Réglage précis de la vitesse avec valeurs numériques
- Fonctions de minuterie et de compteur pour un fonctionnement reproductible et précis
- Batterie rechargeable avec deux options de charge : Soit directement via un câble USB-C, soit via une pince de chargement
- Labworldsoft compatible avec la commande à distance, l'exportation de données et la documentation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pack de disperseur numérique |
| Vitesse | 8000 à 30 000 tr/min |
| Tension | 15 V |
| Affichage | LCD |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?