Learn More
IKA Solution sans danger pour les mouchoirs en papier pour piles T 10
Product Code. 31741178 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Vitesse:
8000 à 30 000 tr/min
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vitesse Unit Size
31741178 8000 à 30 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31741178 Supplier IKA Supplier No. 0010015690
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solution idéale pour la dispersion portable, elle comprend un outil de dispersion en plastique et acier inoxydable autoclavable (7 mm) dans la livraison.
  • Solution de protection contre les brûlures pour piles T 10, grand écran LCD pour une visualisation facile des paramètres
  • Moteur CC sans balais pour un fonctionnement plus silencieux
  • Réglage précis de la vitesse avec valeurs numériques
  • Fonctions de minuterie et de compteur pour un fonctionnement reproductible et précis
  • Batterie rechargeable avec deux options de charge : Soit directement via un câble USB-C, soit via une pince de chargement
  • Labworldsoft compatible avec la télécommande, l'exportation de données et la documentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Pack de disperseur numérique
Vitesse 8000 à 30 000 tr/min
Tension 15 V