Learn More
IKA Batterie T 10 ULTRA-TURRAX™
Code produit 31741180 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
8000 à 30 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
31741180 8000 à 30 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31741180 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020103418
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
IKA Premier homogénéisateur sans fil fonctionnant sur batterie. Conçu pour de petits volumes jusqu'à 100 ml (H2O Cet homogénéisateur peut même être utilisé à l'intérieur d'un tube à microcentrifugeuse.
  • Batterie T 10 ULTRA-TURRAX™ Il est idéal pour les opérations d'échantillonnage sur site ou pour une utilisation dans une enceinte de biosécurité ou une enceinte à flux laminaire grâce à sa conception compacte et portable et au fait qu'il ne nécessite pas d'alimentation électrique pour fonctionner.
  • Il est également idéal comme homogénéisateur de tissus pour décomposer les tissus complexes.
  • Une large gamme d'outils de dispersion est disponible pour répondre à divers besoins d'application, tels que des outils à bords émoussés, à dents de scie, en acier inoxydable et en plastique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disperseur numérique
Vitesse 8000 à 30 000 tr/min
Tension 15 V