Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire T-1250
Code produit 12181640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 36 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12181640 12 x 36 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12181640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28150.00€
    21796.56€ / 1 pièces
    Économisez 6353.44€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez de nombreuses applications grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ T-1250, qui offre une capacité à 12 positions.
Recommandé dans les domaines suivants :
Fractionnement différentiel des protéines, isolement de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire T-1250
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 12 x 36 mL
FCR max. 301 032 x g
Vitesse max. 50 000 tr/min
Rayon (métrique) 108 mm
Rayon (métrique) Min. 54,7 mm
Facteur K 68,7
Longueur max. du tube 97 mm
Diamètre max. du tube 25 mm
Poids net 11,1 kg (24,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 24°
Moy. RCF 227 030 x g
FCR min. 152 750 x g