Description
Effectuez de nombreuses applications grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ T-1270, qui offre une capacité à 12 positions.
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement de l’ADN, défripeur sérique.
Specifications
Specifications
| Description | Rotor angulaire T-1270 en titane |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 12 x 12,5 mL |
| FCR max. | 448 811 x g |
| Vitesse max. | 70 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 82 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 40,6 mm |
| Facteur K | 36,3 |
| Longueur max. du tube | 80 mm |
| Show More |