Learn More
IKA™ Solution numérique sans balais T 18
Code produit 31454102 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31454102 UE
31454095 UK
31454106 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454102 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010015148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3277.87€
    3050.00€ / 1 pièces
    Économisez 227.87€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution numérique sans balais T 18 offre une configuration de démarrage complète pour l'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support. Idéal pour les industries opérant dans des conditions ambiantes exigeant un haut niveau d'hygiène et de conformité réglementaire.
Le disperseur numérique sans balais T 18 est un instrument de dispersion économique et performant offrant une large plage de vitesses de 3 000 à 25 000 tr/min pour des volumes de travail allant jusqu’à 1 500 mL (H2O ). Il permet aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. Un large choix d'éléments dispersants garantit une vaste gamme d'applications pour une émulsification, une homogénéisation, une dispersion et une mise en suspension efficaces, ainsi qu'une réduction de la taille des particules jusqu'à la gamme micrométrique. Grâce aux caractéristiques suivantes, ce disperseur répond aux besoins d'un laboratoire moderne :
  • Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée du moteur, un fonctionnement plus silencieux et des applications hygiéniques
  • Affichage et réglage de la vitesse numérique
  • Fonction de minuterie pour un fonctionnement sans surveillance
  • Couplage rapide pour un échange facile et rapide des éléments de dispersion pour le nettoyage et la maintenance
  • USB interface pour la commande à distance et la documentation des paramètres avec le logiciel de laboratoire labworldsoft™
  • Large gamme d’outils de dispersion disponibles ; acier inoxydable avec résistance chimique élevée ou outils en plastique jetables
La solution numérique sans balais T 18 offre une solution de démarrage complète pour commencer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support, idéale pour les applications dans les industries travaillant dans des conditions ambiantes qui exigent un degré élevé d'hygiène et de conformité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble d'homogénéisateur
Vitesse ≤460 tr/min
Tension 220/240 V
Type d’emballage Conditionnement individuel
Type de prise UE