Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique
Code produit 10731224 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
270 mm
Plage de volume (métrique):
10 à 500 ml
10 à 100 ml
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Plage de volume (métrique) Conditionnement
10731224 150 mm 10 à 500 ml 10 pièces
10644873 150 mm 10 à 100 ml 10 pièces
10442743 270 mm 10 à 100 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10731224 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003452300
En stock
Conviennent à l’instrument de dispersion T 18 ou T 25.
  • Accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de volume (métrique) 10 à 500 ml
Diamètre (métrique) 14 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 150 mm
Matériau Polycarbonate, PEEK
À utiliser avec (équipement) S18D - 14G - KS
Modèle S18D-14G-KS
Quantité d’emballage 10/paquet
Méthode de stérilisation Autoclave
Type de produit Élément de dispersion