Description
Instrument de dispersion à prix compétitif pour des volumes de 1 à 1500 mL (H2O ) avec affichage numérique de la vitesse. Elle offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications.
- Affichage numérique de la vitesse
- Contrôle électronique de la vitesse
- Protection électronique antisurcharge
- Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
- Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement silencieux
Livraison :
- T 18 numérique ULTRA-TURRAX™
- Outil de dispersion S 18 N - 19 G
- Support d'assiette R 1826
- R 182 Boss Head Clamp
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensemble d'homogénéisateur |
| Vitesse | ≤460 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Type de prise | UE |