Learn More
IKA™ Solution numérique T 18
Product Code. 31454120 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de prise
31454120 UK
31454108 UE
31454117 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31454120 Supplier IKA™ Supplier No. 0009024702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00€
    2429.14€ / 1 pièces
    Économisez 130.86€
    5% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La solution numérique T 18 fournit une configuration de démarrage complète pour l'homogénéisation avec un outil de dispersion, un arbre et un support. Cette version classique et économique est idéale pour les processus intensifs à petite échelle dans divers secteurs industriels.
Instrument de dispersion à prix compétitif pour des volumes de 1 à 1500 mL (H2O ) avec affichage numérique de la vitesse. Elle offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Protection électronique antisurcharge
  • Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
  • Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement silencieux
Livraison :
  • T 18 numérique ULTRA-TURRAX™
  • Outil de dispersion S 18 N - 19 G
  • Support d'assiette R 1826
  • R 182 Boss Head Clamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Ensemble d'homogénéisateur
Vitesse ≤460 tr/min
Tension 220/240 V
Type d’emballage Conditionnement individuel
Type de prise UK