Learn More
IKA™ Solution numérique T 18 mini
Code produit 31454121 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31454121 CH
31454107 UE
31454110 UK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454121 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010015140
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution numérique T 18 mini offre une solution de démarrage complète pour commencer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support pour les exigences d'homogénéisation de base, avec une taille compacte et des fonctionnalités intelligentes.
T 18 mini digital is an economical high-performance dispersing instrument with a wide speed range of 3000 - 25,000 rpm for working volumes of up to 1.5 L (H2O). It enables the user to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. The compact design of this disperser allows for operation in the tightest of spaces. A large TFT display ensures easy readability from a greater distance, even from outside a fume hood. This setup is best suited for simple applications homogenizing samples with low viscosity. The T 18 mini digital Solution provides a complete starter solution to start your homogenisation journey, complete with a dispersing tool, shaft and stand for basic homogenisation requirements with a compact size and smart features.
Scope of delivery
  • T 18 mini digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Dispersing tool
  • R 1826 Plate stand
  • R 182 Boss head clamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Homogenizer Package
Vitesse ≤460 rpm
Tension 220/240 V
Type d’emballage Individual Pack
Type de prise CH