Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 25
Code produit 10282481 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
100 ml à 2 L
10 ml à 1,5 L
50 ml à 2 L
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10282481 50 ml à 2 L 25 mm -
10009160 10 ml à 1,5 L 18 mm 1 pièce
10059340 100 ml à 2 L 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10282481 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0002466900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00€
    2473.93€ / 1 pièces
    Économisez 136.07€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisez cet élément de dispersion avec l’homogénéisateur numérique IKA™ T 25. Les éléments de dispersion numérique IKA T 25 conviennent aux applications telles que le broyage par voie humide, la suspension et l’émulsion (opération par lots).
  • Pour une utilisation avec l’instrument de dispersion numérique T 25
  • Le roulement d’arbre de l’outil de dispersion est constitué de deux roulements à billes et d’un joint d’étanchéité à coulisse à poussée unique (SiC)
  • Contenu de l’emballage : arbre et tête de dispersion
  • Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Adapté aux solvants
  • Matériaux en contact avec le milieu : FFPM / SIC, AISI 316L
  • Température max. : 220°C
  • Méthodes de stérilisation : chimique humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 50 ml à 2 L
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 270 mm
Matériau FFPM, SIC, acier inox 316 L
À utiliser avec (équipement) S25KV-25G
Modèle S25KV-25G
Quantité d’emballage 1 de chaque
Méthode de stérilisation chimique humide