Learn More
IKA™ Solution numérique T 25
Code produit 31454115 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31454115 UE
31454105 UK
31454116 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454115 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010004858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.09€
    4274.00€ / 1 pièces
    Économisez 316.09€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution numérique T 25 est une configuration de démarrage classique pour l'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support, prenant en charge des applications dans des industries telles que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et plus encore.
Instrument de dispersion haute performance pour des volumes de 1 à 2000 mL (H2O ) avec affichage numérique de la vitesse. Elle offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. Un large choix d'éléments dispersants offre une grande polyvalence. Les applications vont de l'homogénéisation d'échantillons d'eaux usées, à l'utilisation dans des réacteurs de laboratoire, aux tâches de dispersion sous vide/pression et à la préparation d'échantillons dans la recherche médicale.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Protection électronique antisurcharge
  • Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
  • Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement silencieux
La solution numérique T 25 est notre classique intemporel et offre une solution complète pour démarrer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support pour prendre en charge une large gamme d'applications dans diverses industries telles que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et plus encore.
Inclus à la livraison
  • T 25 numérique ULTRA-TURRAX™
  • Outil de dispersion S 25 N - 25 G
  • Support d'assiette R 1826
  • R 182 Boss serre-tête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble d'homogénéisateur
Vitesse ≤460 tr/min
Tension 220/240 V
Type d’emballage Conditionnement individuel
Type de prise UE