Learn More
IKA™ Solution numérique T 25
Code produit 31454116 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31454116 CH
31454115 UE
31454105 UK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454116 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010015383
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution numérique T 25 est une configuration de démarrage classique pour l'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support, prenant en charge des applications dans des industries telles que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et plus encore.
High-performance dispersing instrument for volumes from 1 to 2000 mL (H2O) with digital speed display. It offers a wide speed range from 3000 to 25,000 rpm that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements adds versatility. Applications ranges from homogenizing waste water samples, use in laboratory reactors, dispersion tasks under vacuum / pressure and sample preparation in medical research.
  • Digital speed display
  • Electronic speed control
  • Electronic overload protection
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily
  • Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes
  • Error code display
  • Quiet operation
The T 25 digital Solution is our timeless classic and provides a complete solution to start your homogenisation journey, complete with a dispersing tool, shaft and stand to support a wide range of applications in various industies such as cosmetics, pharmaceuticals, chemicals and more.
Scope of delivery
  • T 25 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 N - 25 G Dispersing tool
  • R 1826 Plate stand
  • R 182 Boss head clamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Homogenizer Package
Vitesse ≤460 rpm
Tension 220/240 V
Type d’emballage Individual Pack
Type de prise CH