Learn More
IKA™ Solution de contrôle facile à nettoyer T 25
Code produit 31454114 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
31454114 UE 1 pièce
31454096 UK -
31454098 CH -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454114 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010015172
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution de contrôle de nettoyage facile T 25 comprend des outils conçus pour un nettoyage rapide et sans résidus et prend en charge l'automatisation intelligente avec enregistrement des données. Idéal pour une homogénéisation précise et hygiénique dans des secteurs tels que la pharmacie, les cosmétiques, la chimie et l'agroalimentaire.
Le T 25 easy clean control est un instrument de dispersion haute performance avec contrôle électronique de la vitesse de 3 000 à 25 000 tr/min pour des volumes de travail de 1 à 2 000 mL (H2O ). Le nouvel outil S 25 EC-TC-25G permet la mesure de la température et la détection du temps de fonctionnement grâce à la technologie RFID. La surchauffe des échantillons est évitée grâce à une surveillance continue de la température et à la définition de limites de température. La détection de la durée de fonctionnement permet de garantir une maintenance régulière.
  • Mesure continue de la température grâce à un outil de détection de température breveté comprenant un capteur de température intégré
  • Détection de la durée de fonctionnement par RFID
  • Nettoyage rapide et simple des outils de dispersion faciles à nettoyer, aucun démontage n’est nécessaire.
  • Le moteur sans balais garantit un fonctionnement silencieux et sans poussière
  • USB interface de contrôle et de documentation via labworldsoft™
  • Fonction minuterie / compteur
  • Sécurité accrue grâce à la reconnaissance d’outils et à la classe de protection IP.
  • Boîtier de contrôle à distance avec WiCo (non fourni).
Tous les outils S 25 sont compatibles avec la commande de nettoyage facile T 25. La solution de contrôle de nettoyage facile T 25 offre une solution complète pour démarrer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support, idéale pour les applications dans les industries travaillant dans des conditions ambiantes qui exigent un degré élevé d'hygiène et de conformité. Cette solution est également extrêmement polyvalente et convient à un large éventail d'industries telles que la chimie, les cosmétiques, la pharmacie, l'agriculture et bien d'autres, notamment pour les applications impliquant des produits thermosensibles et nécessitant l'automatisation, la communication entre appareils et l'enregistrement de données.
Inclus à la livraison
  • Contrôle de nettoyage facile T 25 ULTRA-TURRAX™
  • Outil de dispersion S 25 EC - T - C - 25 G
  • Support d'assiette R 1826
  • R 182 Boss serre-tête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble d'homogénéisateur
Vitesse ≤460 tr/min
Tension 220/240 V
Type d’emballage Conditionnement individuel
Type de prise UE