Learn More
IKA™ Instrument de dispersion T 25 Easy Clean Digital
Code produit 15832817 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
3 000 à 25 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15832817 3 000 à 25 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15832817 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2741.19€
    2621.00€ / 1 pièces
    Économisez 120.19€
    4% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instrument de dispersion numérique haute performance avec régulation électronique de la vitesse.
  • Compatible avec tous les outils S 25.
  • Convient à l’homogénéisation d’échantillons médicaux, aux cosmétiques en émulsion ou aux revêtements en suspension.
  • En association avec un réacteur de laboratoire IKA, il est également possible de réaliser des tâches de dispersion sous vide ou sous pression.
  • Nettoyage rapide et simple des outils de dispersion faciles à nettoyer, aucun démontage n’est nécessaire.
  • Le moteur sans balais garantit un fonctionnement silencieux et sans poussière.
  • Interface USB pour le contrôle et la documentation via le logiciel labworldsoft™.
  • Fonction minuterie / compteur.
  • Sécurité accrue grâce à la reconnaissance d’outils et à la classe de protection IP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 3 000 à 25 000 tr/min
Capacité 0,001 à 2 L
Affichage LED
Tension 220 à 240/100 à 120/100 V
Puissance Entrée moteur de 500 W, sortie de 400 W
Diamètre (métrique) Bras d’extension de 13 mm
Dimensions (L x l x H) 89 x 270 x 161 mm
Longueur (métrique) Bras d’extension de 160 mm
Alimentation électrique 220 à 240/100 à 120 V, 50/60 Hz, 500 W
Fréquence 50/60 Hz
Description Régulation de vitesse continue
Comprend Interface USB
Viscosité 5 000 mPas
Poids (métrique) 3 kg