Description
Le T 25 Easy Clean Digital est un instrument de dispersion haute performance doté d'un contrôle électronique de la vitesse de 3 000 à 25 000 tr/min pour des volumes de travail de 1 à 2 000 mL (H2O ). Un large choix d'éléments dispersants S 25, disponibles en accessoires, permet d'utiliser le T 25 dans de nombreux domaines d'application, qu'il s'agisse de l'homogénéisation d'échantillons médicaux, de l'émulsification de cosmétiques ou de la suspension de revêtements. En combinaison avec un IKA Dans un réacteur de laboratoire, il est également possible de réaliser des opérations de dispersion sous vide ou sous pression. Grâce aux caractéristiques suivantes, ce disperseur répond aux besoins d'un laboratoire moderne :
- Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée du moteur, un fonctionnement plus silencieux et des applications hygiéniques
- Affichage et réglage de la vitesse numérique
- Fonction de minuterie pour un fonctionnement sans surveillance
- Couplage rapide pour un échange facile et rapide des éléments de dispersion pour le nettoyage et la maintenance
- USB interface pour la commande à distance et la documentation des paramètres avec le logiciel de laboratoire labworldsoft™
- Large gamme d’outils de dispersion disponibles ; acier inoxydable avec résistance chimique élevée ou outils en plastique jetables
La solution numérique T 25 Easy Clean offre une solution complète pour démarrer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support, idéale pour les applications dans les industries travaillant dans des conditions ambiantes qui exigent un haut degré d'hygiène et de conformité. Cette solution est également extrêmement polyvalente et convient à un large éventail de secteurs d'activité tels que la chimie, les cosmétiques, la pharmacie, l'agriculture et bien d'autres.
Inclus à la livraison- T 25 facile à nettoyer numérique ULTRA-TURRAX™
- Outil de dispersion S 25 EC - C - 25 G
- Support d'assiette R 1826
- R 182 Boss serre-tête
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensemble d'homogénéisateur |
| Vitesse | ≤460 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Type de prise | UE |