Learn More
IKA™ Solution de mini-contrôle T 25
Code produit 31454104 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CH
UE
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
31454104 UE
31454097 UK
31454099 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31454104 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010015125
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution de contrôle T 25 mini offre une configuration complète et compacte pour une homogénéisation efficace. Grâce à une automatisation intelligente, un outil de dispersion, un arbre et un support, il assure un contrôle précis, l'hygiène et la protection des échantillons thermosensibles dans les applications exigeantes.
La mini commande T 25 est un instrument de dispersion haute performance avec une large plage de vitesses de 600 à 25 000 tr/min pour des volumes de travail allant jusqu'à 1,5 L (H2O ). Il permet à l'utilisateur de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des rotors de petit diamètre. La conception compacte de ce disperseur permet son utilisation même dans les espaces les plus restreints. Un grand écran TFT assure une lisibilité facile à plus grande distance, même depuis l'extérieur d'une hotte aspirante. Cette configuration est parfaitement adaptée aux applications simples d'homogénéisation d'échantillons à faible viscosité. Un large choix d'éléments dispersants garantit une vaste gamme d'applications pour une émulsification, une homogénéisation, une dispersion et une mise en suspension efficaces, ainsi que pour la réduction de la taille des particules jusqu'à la gamme micrométrique.
  • Affichage et réglage numériques de la vitesse
  • Moteur sans balais pour une durée de vie accrue, un fonctionnement plus silencieux et des applications plus hygiéniques
  • Fonction de minuterie pour un fonctionnement sans surveillance
  • Éléments dispersants : Option en acier inoxydable à haute résistance chimique ou options en plastique disponibles en deux tailles
  • Système d'insertion rapide pour un changement facile des éléments dispersants, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien.
  • USB interface pour la commande à distance et la documentation des paramètres avec le IKA labworldsoft™ logiciel
Une exclusivité IKA : une fonction brevetée de détection de température sur des outils de dispersion spécialisés permet une mesure en temps réel de la température de l’échantillon et un réglage de température de sécurité pour protéger les échantillons thermosensibles contre la dégradation. Tous les outils de dispersion S 25 (taille max : 18 mm) et accessoires sont compatibles avec la mini commande T 25. La solution de contrôle T 25 mini offre une solution de démarrage complète pour commencer votre parcours d'homogénéisation, comprenant un outil de dispersion, un arbre et un support pour les exigences d'homogénéisation, avec une taille compacte et des fonctionnalités intelligentes et haut de gamme pour l'automatisation et la protection des échantillons thermosensibles. La conception des mini-commandes T 25 les rend idéales pour les applications nécessitant un fonctionnement dans des conditions exigeant une hygiène élevée.
Inclus à la livraison
  • Mini-contrôleur T 25 ULTRA-TURRAX™
  • Outil de dispersion S 25 EC - T - C - 18 G
  • Support d'assiette R 1826
  • R 182 Boss serre-tête
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble d'homogénéisateur
Vitesse ≤460 tr/min
Tension 220/240 V
Type d’emballage Conditionnement individuel
Type de prise UE