Learn More
T-26c, MedChemExpress
Code produit 16472596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472596 25 mg
16463058 10 mg
16419626 50 mg
16415797 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16472596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100518
MedChemExpress T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Spécification
Nom chimique ou matériau T-26c
CAS 869296-13-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H21N3O6S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 479.51
Poids de la formule 479.51
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation