Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50 avec tête de coupe
Artikelnummer. 10262631 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
S50N-W65SK
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
10262631 S50N-W65SK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10262631 Supplier IKA™ Supplier No. 0008005100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4239.63€
    4061.00€ / 1 pièces
    Économisez 178.63€
    4% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 1 à 10 L
Diamètre (métrique) 65 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 350 mm
À utiliser avec (équipement) S50N-W65SK
Modèle S 50N–W65-SK
Quantité d’emballage 1 de chaque