Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 50 - ST
Code produit 15271126 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
FFPM, SIC, acier inox 316 L
PTFE, acier inoxydable 316L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15271126 FFPM, SIC, acier inox 316 L 1 pièce
13430607 PTFE, acier inoxydable 316L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15271126 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010000648
Expédition estimée: 18-12-2026
Utilisez cet élément de dispersion avec les disperseurs IKA™ T 50. IKA™, Élément de dispersion numérique T 50 : les outils ST sont recommandés pour une utilisation avec les tissus et autres matériaux fibreux.
  • La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
  • Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
  • En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
  • La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
  • Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Convient à l’instrument de dispersion numérique T 65
  • Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
  • Adapté aux solvants
  • Température max. : 180°C
  • Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Élément de dispersion
Plage de volume (métrique) 500 ml à 20 L
Diamètre (métrique) 45 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 300 mm
Matériau FFPM, SIC, acier inox 316 L
À utiliser avec (équipement) S 50 KG – HH – G 45 G – ST
Modèle S 50 KG – HH – G 45 G – ST
Quantité d’emballage 1 de chaque
Méthode de stérilisation Toutes les méthodes