Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire T-647.5
Code produit 12191580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12191580 6 x 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12191580 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 08322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25700.00€
    20747.09€ / 1 pièces
    Économisez 4952.91€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-04-2027
Effectuez des culottages grand volume grâce au rotor angulaire T-647.5.
Effectuez des culottages grand volume grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ T-647.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire T-647.5
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 100 mL
FCR max. 250 259 x g
Vitesse max. 47 500 tr/min
Rayon (métrique) 99,3 mm
Rayon (métrique) Min. 33,9 mm
Facteur K 36,3
Longueur max. du tube 107 mm
Diamètre max. du tube 39 mm
Poids net 11 kg (24,3 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 22.5°
Moy. RCF 167 847 x g
FCR min. 85 436 x g