Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire T-8100
Code produit 12131670 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 6,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12131670 8 x 6,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12131670 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31170.00€
    29900.00€ / 1 pièces
    Économisez 1270.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez de nombreuses applications grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ T-8100, qui offre une capacité à huit positions.
Informations de commande :
Système de scellage UltraCrimp / ClearCrimp (03920), jauge à sertir de rechange (03919), bouchons et capuchons supplémentaires (03999), étau pour bouchon de tube (52176), outil de retrait de tube (52177) à commander séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Support de rotor, graisse pour vide, lubrifiant, décalcifiant de vitesse excessive supplémentaire (100 000 tr/min), joint torique pour couvercle de rotor (deux supplémentaires), joint torique pour écrou de blocage (deux supplémentaires), outil pour couvercle du rotor, journal de bord du rotor grande vitesse, manuel d’instructions
Compatibles avec :
Centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall WX Ultra
Recommandé dans les cas suivants :
Isolement de protéines et de virus de petit volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire T-8100
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 6,5 mL
FCR max. 802 006 x g
Vitesse max. 100 000 tr/min
Rayon (métrique) 71,8 mm
Rayon (métrique) Min. 35,6 mm
Facteur K 36,3
Longueur max. du tube 64 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 3,7 kg (8,2 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 26°
Moy. RCF 599 829 x g
FCR min. 397 652 x g
Biocontainment Oui