Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire T-865
Code produit 12101690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 36 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12101690 8 x 36 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12101690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26795.00€
    20747.09€ / 1 pièces
    Économisez 6047.91€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez de nombreuses applications grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ T-865, qui offre une capacité à huit positions.
Recommandé dans les domaines suivants :
Fractionnement différentiel des protéines, isolement de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire T-865
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 36 mL
FCR max. 429 459 x g
Vitesse max. 65 000 tr/min
Rayon (métrique) 91 mm
Rayon (métrique) Min. 38,4 mm
Facteur K 51,7
Longueur max. du tube 97 mm
Diamètre max. du tube 25 mm
Poids net 8,3 kg
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 23.5°
Moy. RCF 305 340 x g
FCR min. 181 222 x g