Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire T-890
Code produit. 12171640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
8 x 12,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12171640
Marque: Thermo Scientific™ 11690
Réalisez de nombreuses applications grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ T-890, qui offre une capacité à huit positions.
Réalisez de nombreuses applications grâce au rotor angulaire Thermo Scientific™ T-890, qui offre une capacité à huit positions.
Informations de commande :
Système de scellage Ultracrimp/Clearcrimp (03920), jauge à sertir de rechange (03919), bouchons et capuchons supplémentaires (03999), kit d’outils pour bouchon hermétique multipièce (52609), à commander séparément. Consultez votre interlocuteur commercial pour obtenir plus d’informations.
Contenu :
Support de rotor, graisse pour vide, lubrifiant, décalcifiant de vitesse excessive supplémentaire, couvercle du rotor, joint torique pour couvercle de rotor (deux supplémentaires), écrou de blocage du rotor, joint torique pour écrou de blocage, outil pour couvercle du rotor, journal de bord du rotor grande vitesse, manuel d’instructions
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement de protéines et de virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire T-890
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 12,5 mL
FCR max. 692 149 x g
Vitesse max. 90 000 tr/min
Rayon (métrique) 76,5 mm
Rayon (métrique) Min. 34,2 mm
Facteur K 25,1
Longueur max. du tube 80 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 4,5 kg (9,9 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 25°
Moy. RCF 500 790 x g
FCR min. 309 431 x g