Learn More
T-Butyle4-[4-(4,4,5,5-teraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényle]pipérazinecarboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 388.31 |