Learn More
T-Butyle4-[4-(4,4,5,5-teraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényle]pipérazinecarboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376825 5 g Flacon en verre ambré 5g
10740374 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10361013 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30039DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 470478-90-1
Formule moléculaire C21H33BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.32
Numéro MDL MFCD06411544
Clé InChI ZMAVVXGWEHZLDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazino phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-n-boc piperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-boc-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-tert-butoxycarbonylpiperazine benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 2795514
Nom IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phenyl]piperazine-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 388.31