Learn More
t-Butyl4-[4-(éthoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]tétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 340.44 |
| Pourcentage de pureté | 97% |