missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ T-CAL™ Ensemble standard A, pour TB 350 WL

Code produit 17823636
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17823636 Turbidimètre 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17823636 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 194152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.28€
    320.30€ / 1 kits
    Économisez 44.98€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le T-CAL™ Le kit standard A fournit toutes les concentrations nécessaires pour calibrer et vérifier le Lovibond™ Turbidimètre portable TB350 WL. Les standards sont fournis en flacons scellés, ce qui élimine le besoin de préparation et garantit une utilisation sûre.

  • Fourni en flacons scellés prêts à l'emploi
  • Gagnez du temps et éliminez les erreurs – aucune dilution nécessaire
  • Approuvé par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) comme étalons d'étalonnage primaires

T-CAL™ Normes de turbidité issues de Lovibond™ Des solutions étalons de formazan stabilisées sont préparées à des concentrations prêtes à l'emploi afin de garantir des mesures de turbidité précises. Toutes les concentrations sont vérifiées afin de répondre à des spécifications de contrôle de qualité strictes, sont conformes aux normes de l'EPA à des fins de déclaration et garantissent un gain de temps.

L'ensemble comprend les étalons pour 4 points d'étalonnage requis pour le Lovibond™ TB350 WL plus une norme 5 NTU à des fins de vérification des instruments.

Spécification

Type Kit d’étalonnage
Formats de réactif test Flacons en verre scellés
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre
Type d’étalonnage Primaire
Comprend 4 étalons de calibration, 1 étalon de vérification
À utiliser avec (application) Étalonnage de Lovibond TB350 WL turbidimètre portable.
Accessoires recommandés Lovibond Huile de silicone (194295) et chiffon de nettoyage (197635)
Turbidité 5/20/800/2000/4000 NTU
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 2 x 9,25 in
Poids (impériale) <1 lb.
Quantité 10 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1Set turbidity standards T-CAL (5, 20, 800, 2000,
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, formaldehyde
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.